Läs mer
Memmert™ USB User-ID Stick (med användar-ID-licens) för SN750plus
Produktkod. 17528735 Handla allt Memmert Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SN750plus sterilisator
Produktkod. För användning med (utrustning)
17528735 SN750plus sterilisator
1 options
Produktkod. 17528735 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer SN750plusB33170
USB User-ID Stick förhindrar oönskad manipulation av obehöriga tredje parter.
  • Ugnslänkad behörighetslicens (User-ID-program) på Memory-stick
  • Förhindrar oönskad manipulation av obehöriga tredje parter
  • Vid ombeställning, ange serienummer (endast för enheter med TwinDISPLAY)
Specifikationer
För användning med (utrustning) SN750plus sterilisator
Produkttyp USB Stick
Inkluderar Användar-ID-licens