Läs mer
USH1C Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
2555.00 SEK - 5325.00 SEK
Specifikationer
Antigen USH1C
Utspädning Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18492661
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP1-89189-25ul
25 μL
2555.00 SEK
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18059513
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP1-89189
0.1 mL
5325.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
USH1C Polyclonal specifically detects USH1C in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
USH1C
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human, Mouse
AIE75, AIE-75, Antigen NY-CO-38/NY-CO-37, Autoimmune enteropathy-related antigen AIE-75, deafness, autosomal recessive 18, DFNB18, harmonin, NY-CO-37, NY-CO-38, PDZ-45, PDZ73, PDZ-73, PDZ-73/NY-CO-38, Protein PDZ-73, Renal carcinoma antigen NY-REN-3, ush1cpst, Usher syndrome 1C (autosomal recessive, severe), Usher syndrome type-1C protein
USH1C
IgG
Affinity Purified
Specificity of human USH1C antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Rabbit
Signal Transduction, Vision
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
10083
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:IMGKDVRLLRIKKEGSLDLALEGGVDSPIGKVVVSAVYERGAAERHGGIVKGDEIMAINGKIVTDYTLAEAEAALQKAWNQGGDWIDLVVAVCPPKEYDDE
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only