Läs mer
USL311, MedChemExpress
Beskrivning
USL311 is a selective CXCR4 antagonist, with anti-tumor activity. USL311 prevents the binding of stromal-cell derived factor-1 (SDF-1 or CXCL12) to CXCR4.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | USL311 |
| CAS | 1373268-67-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H34N6O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 18.57 mg/mL (43.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | O=C(C1=NC(N2CCN(C3CCN(C(C)C)CC3)CCC2)=CC=C1)NC4=CC=NC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.57 |
| Formel vikt | 422.57 |
| Visa mer |