Läs mer
(+)-Usnisk syra, 98 %
Produktkod. 15443108
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443108 5 g 5g
15453108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56612.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7562-61-0 | C18H16O7 | 344,32 g/mol
Den används som primär och sekundär intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Den används som primär och
sekundär mellanliggande.
Löslighet
Delvis löslig i vatten. Löslig i aceton, etanol, kloroform och furfural.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Reaktiv med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7562-61-0
Molekylformel C18H16O7
Molekylvikt (g/mol) 344.32
MDL-nummer MFCD00016878,MFCD00065294
InChI-nyckel CUCUKLJLRRAKFN-KKIBXBACSA-N
Synonym +-usnic acid, d-usninic acid, r-usnic acid, r-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyl-9bh-dibenzofuran-1-one, +-usnic acid from usnea dasypoga, --usnic acid, 9br-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyldibenzo b,d furan-1 9bh-one, r-+-usnic acid, unii-0w584pfj77 component, 9br-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyl-1-dibenzofuranone
PubChem CID 478125
ChEBI CHEBI:38320
IUPAC-namn (9bR)-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxi-8,9b-dimetyldibensofuran-1-on
LEDER CC(=O)C1C(=O)C=C2OC3=C(C(C)=O)C(O)=C(C)C(O)=C3[C@]2(C)C1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material (+)-Usnic acid
Smältpunkt 201°C to 203°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 96698
Löslighetsinformation Partly soluble in water. Soluble in acetone,ethanol,chloroform and furfural.
Formel vikt 344.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.