Läs mer
Usninsyra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15862534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15862534 25 g 25g
15842534 1 g 1g
15852534 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15862534 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 462850250
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125-46-2
Molekylformel C18H16O7
Molekylvikt (g/mol) 344.32
InChI-nyckel CUCUKLJLRRAKFN-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 4,10-diacetyl-11,13-dihydroxi-2,12-dimetyl-8-oxatricyklo[7.4.0.0²,7]trideka-1(13),6,9,11-tetraen-3,5-dion
LEDER CC(=O)C1C(=O)C=C2OC3=C(C(C)=O)C(O)=C(C)C(O)=C3C2(C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Usnic acid
Smältpunkt 201.0°C to 203.0°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 344.32
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.