Läs mer
Hirschmann™ USP Kalibreringscertifikat
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enskild USP kalibreringscertifikat
- Märkning med instrument-ID
- Kvalitetscertifikatet och instrumentet är försedda med ett individuellt serienummer
- Certifikatet ger följande information: den nominella volymen, den föreskrivna toleransen enl USP , instrumentets faktiskt bestämda volym och mätosäkerheten
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Volumetrisk glasvara, Klass A/AS, Confomity Certified enl. till USP |
| Produkttyp | USP Prestationscertifikat |