Läs mer
BRAND™ USP Mätkolv
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Hylsled | Markfog NS 10/19 |
| Klass | A |