Läs mer
USP Orala/parenterala elementära föroreningar C, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15266336 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15266336 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 15266336 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer USPTXM5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2645.00 SEK
    2499.60 SEK / 125ml
    Save 145.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Cu1000mg/kg
Ni500mg/kg
Mo100 mg/kg
V100 mg/kg
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Elemental Impurities C
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningsmedel eller matris 5% HNO3
Kvantitet 125 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Various
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning