Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ir | 100 mg/kg |
| Os | 100 mg/kg |
| Pd | 100 mg/kg |
| Pt | 100 mg/kg |
| Rh | 100 mg/kg |
| Ru | 100 mg/kg |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metal Impurities B (with Os) |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet. |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| Lösningsmedel eller matris | 15% HCl |
| Kvantitet | 125 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 100mg/kg |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning