Läs mer
USP Ädelmetaller Föroreningar B (utan Os), SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15256336 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15256336 125 ml 125ml
1 options
Produktkod. 15256336 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer USPTXM4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6865.00 SEK
    6496.04 SEK / 125ml
    Save 368.96 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ir100 mg/kg
Pd100 mg/kg
Pt100 mg/kg
Rh100 mg/kg
Ru100 mg/kg
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metals Impurities B (without Os)
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningsmedel eller matris 15% HCl
Kvantitet 125 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 100mg/kg
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning