Läs mer
USP Reagensvatten Rw Total Organic Carbon (TOC) Standard, för Sievers 900/M9 analysatorer, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 14802171 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
40 ml
Förpackningsstorlek:
35ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
14802171 40 ml 35ml
1 options
Produktkod. 14802171 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer RTOCW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.00 SEK
    779.71 SEK / 35ml
    Save 127.29 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Extremt hög specifikation och renhet, framställd av vatten framställt genom speciell egenutvecklad process
  • Presenteras i flaskor som tillverkas, rengörs och urlakas genom en speciell patentskyddad process som är produktspecifik
Beställningsinfo
Varan måste beställas och skickas separat med coldchain-försändelse
Specifikationer
Förpackning TOC glasflaska med septa och lock
Fysisk form Vätska
Teknik TOC-analys
För användning med (utrustning) Sievers 900/M9-analysatorer
Typ TOC-standard
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 40 ml