Läs mer
Lonza™ USP Referensstandardendotoxin (RSE)
Produktkod. 11620241
Change view
Produkttyp:
USP Referensstandard
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11620241 USP Referensstandard Varje
1 options
Produktkod. 11620241 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer E700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14580.00 SEK
    13774.61 SEK / Paket med 1
    Save 805.39 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Primär standard för att säkerställa kvalitet i läkemedelsutveckling och tillverkning. Lonza™ USP Referensstandardendotoxin (RSE) testas noggrant och utvärderas för att bekräfta noggrannheten.
  • Innehåller 10 000 EU/flaska
  • Flaska av glas med propp och lock
  • Mycket karakteriserad
  • Används för att utföra officiella USP-NF-tester och analyser
  • Analytiska, kliniska, farmaceutiska och forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Endotoxin referensstandard
Produkttyp USP Referensstandard