Läs mer
USP7-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
USP7-IN-1 is a selective and reversible inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7), with an IC50 of 77 μM, and can be used for the research of cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | USP7-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1381291-36-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24ClN3O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 40 mg/mL (93.92 mM) |
| LEDER | O=C1N(CC2(O)CCN(C(CCC3=CC=CC=C3)=O)CC2)C=NC4=C1C=CC(Cl)=C4 |
| Visa mer |