Läs mer
USP7/USP47 inhibitor, MedChemExpress
Beskrivning
USP7/USP47 inhibitor is a selective ubiquitin-specific protease 7/47 (USP7/USP47) inhibitor, with EC50s of 0.42 μM and 1.0 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | USP7/USP47 inhibitor |
| CAS | 1247825-37-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H11Cl2N3O3S3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (103.22 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CN=CC(Cl)=C1SC2=C(C#N)C=C(C(NC3=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C3)=O)S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.4 |
| Formel vikt | 484.4 |
| Visa mer |