missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Ustekinumab

Produktkod. 16483069
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483069 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16483069 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP9909

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ustekinumab is an anti-IL-12/IL-23 IgG1κ human monoclonal antibody.

Specifikationer

Antigen IL-12/IL-23
Kvantitet 1 mg
Målarter Human
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttyp Inhibitory Antibodies
Frakt skick Shipping with dry ice
CAS 815610-63-0
Renhet eller kvalitetsklass 98.42%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.