Läs mer
UT-155, MedChemExpress
Produktkod. 16465546
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465546 100 mg -
16444728 10 mg -
16407447 5 mg 5mg
16403226 25 mg -
16401017 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16465546 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112895
MedChemExpress UT-155 is a selective and potent androgen receptor (AR) antagonist, with a Ki of 267 nM for UT-155 binding to AR-LBD.
UT-155 is a selective and potent androgen receptor (AR) antagonist, with a Ki of 267 nM for UT-155 binding to AR-LBD.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UT-155
CAS 2031161-35-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H15F4N3O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 130 mg/mL (320.71 mM)
LEDER O=C([C@@](C)(O)CN1C(C=CC(F)=C2)=C2C=C1)NC3=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C3
Molekylvikt (g/mol) 405.35
Formel vikt 405.35
Procent renhet 99.42%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death