Läs mer
Skytec Utah Nitrilhandskar
Produktkod. 17832174
Change view
Storlek:
6.5/7, Small
7.5/8, Medium
8.5/9, Large
9.5/10, X-Large
10.5/11, 2X-Large
Produktkod. Storlek
17832174 7.5/8, Medium
17892174 6.5/7, Small
17872174 8.5/9, Large
17842174 9.5/10, X-Large
17872164 10.5/11, 2X-Large
5 options
Produktkod. 17832174
Brand: Skytec SKYUTAH2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utah nitrilhandskar är högpresterande, puderfria undersökningshandskar för engångsbruk. Betydligt starkare alternativ till latex.
  • Bekväm med en ''andra hud''-känsla
  • Hög motståndskraft mot penetration och projektioner av många kemikalier
  • Texturerad finish på fingertopparna för förbättrat grepp och beröring
  • Pulverfri, icke-steril
  • AQL 1.5
  • Godkänd för livsmedelshantering
  • Latexfri - perfekt för personer med latexkänslighet typ I
  • Överensstämmer med EN455 (alla delar), ASTM D6319-10 och D6124-06
  • Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC)
  • Tjocklek: 0,10 mm (5 g)
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN374
Klorerad Yes
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare, Industrial
AQL 1.5
Färg Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fully Textured
Fingertjocklek (engelska) 5 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 4 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek 7.5/8, Medium
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 4 mil
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
FDA 510 (k) No
Handske manschettstil Beaded
Kvantitet 100/Pk.
Serie Utah
Draghållfasthet 6 N
Längd (engelska) 9 in.
Längd (metrisk) 24 cm