Läs mer
Skytec Utah Nitrilhandskar
Storlek:
6.5/7, Small
7.5/8, Medium
8.5/9, Large
9.5/10, X-Large
10.5/11, 2X-Large
Beskrivning
- Bekväm med en ''andra hud''-känsla
- Hög motståndskraft mot penetration och projektioner av många kemikalier
- Texturerad finish på fingertopparna för förbättrat grepp och beröring
- Pulverfri, icke-steril
- AQL 1.5
- Godkänd för livsmedelshantering
- Latexfri - perfekt för personer med latexkänslighet typ I
- Överensstämmer med EN455 (alla delar), ASTM D6319-10 och D6124-06
- Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC)
- Tjocklek: 0,10 mm (5 g)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN374 |
| Klorerad | Yes |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Healthcare, Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 5 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.12 mm |
| Visa mer |