Beskrivning
- Ta med din skrivare vart du än arbetar. Häng den enkelt på en vagn, verktygsbälte, ställning eller hinkorganisator med denna hållbara Utility Hook. Spara utrymme. Skriv ut precis där arbetet sker
- Säkrar skrivaren för handsfree-drift
- Tillverkad av kraftigt stål för extra hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Utility krok |
| För användning med (utrustning) | M511 |
| Bredd (metrisk) | 58 mm |
| Höjd (engelska) | 2,34 tum. |
| Höjd (metrisk) | 59.40 mm |
| Beskrivning | M511 Utility krok |
| Formatera | Krok |
| Inkluderar | M511 Utility krok |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Data- och telekommunikationsmärkning, Elektrisk märkning, Anläggningsidentifiering, Allmän identifiering, Inventering och inspektionsmärkning, Laboratoriemärkning, Lean och 5S-märkning, Säkerhetsidentifiering, Lagermärkning, Lednings- och kabelmärkning |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |