Läs mer
3M™ Doodlebug™ Utility Pad Holder
Produktkod. 17198640
Change view
Färg:
Brun
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17198640 Brun Paket med 10
1 options
Produktkod. 17198640 Leverantör 3M™ Doodlebug™ Leverantörsnummer 7000086421
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A durable floor pad holder with swivel head for use with the 3M™ Doodlebug™ Floor Edge Cleaning Kits. Pad holder is typically used with a handle for cleaning without bending over. Cleaning pads and broom handle are sold separately.
  • Floor pad holder with swivel head for reaching hard to get at places
  • Typically used with a handle for cleaning without bending over
  • Cleaning pads & broom handle sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Utility Pad Holder
Färg Brun
Mått (L x B) 254 x 118 mm
För användning med (utrustning) 3 M™ Doodlebug™ Floor Edge Cleaning Kits
Längd (engelska) 9 in.
Längd (metrisk) 254 mm
Kvantitet 10 Pk.
Bredd (engelska) 3.75 in.
Bredd (metrisk) 118 mm