Läs mer
Cole-Parmer™ Ekonomisk Utility Mätare
Produktkod. 11739829 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Tryckområde:
0 till 100 psi
0 till 15 psi
0 till 160 psi
0 till 30 psi
0 till 300 psi
0 till 60 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tryckområde unitSize
11739829 0 till 15 psi Varje
11759829 0 till 60 psi Varje
11749829 0 till 30 psi Varje
11769829 0 till 100 psi Varje
11779829 0 till 160 psi Varje
11799829 0 till 300 psi Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11739829 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6835518
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Economical Utility Gauge är en högkvalitativ, låg kostnadsmätare designad för industriella processer.
  • Utility-mätare är utformade för att ersätta dyrare digitala eller kommersiella mätare
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-överensstämmelse
För användning med (applikation) Högkvalitativa, lågkostnadsmätare designade för industriella processer
Storlek (engelska) Passning 0,1 tum. NPT(M), lägre
Storlek (metrisk) passform 3,17 mm NPT(M), Nedre
Noggrannhet 3-2-3% Fullskala
Visningstyp Analog
Tryckområde 0 till 15 psi
Produkttyp Utility Tryckmätare