Läs mer
Cole-Parmer™ Ekonomisk Utility Mätare
Produktkod. 11749829 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Tryckområde:
0 till 100 psi
0 till 15 psi
0 till 160 psi
0 till 30 psi
0 till 300 psi
0 till 60 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11749829
Brand: Cole-Parmer™ 6835520
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Economical Utility Gauge är en högkvalitativ, låg kostnadsmätare designad för industriella processer.
  • Utility-mätare är utformade för att ersätta dyrare digitala eller kommersiella mätare
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-överensstämmelse
För användning med (applikation) Högkvalitativa, lågkostnadsmätare designade för industriella processer
Storlek (engelska) Passning 0,1 tum. NPT(M), lägre
Storlek (metrisk) passform 3,17 mm NPT(M), Nedre
Noggrannhet 3-2-3% Fullskala
Visningstyp Analog
Tryckområde 0 till 30 psi
Produkttyp Utility Tryckmätare