Läs mer
Thermo Scientific™ Verktygsbrickor för Shaker-plattformar
Produktkod. 11861331 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Mått (L x B):
22.9 x 45.7 cm
353 x 272 mm
425 x 209 mm
45.7 x 45.7 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11861331
Brand: Thermo Scientific™ 236026
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa verktygsbrickor med 0,5 tum gummimattor med Thermo Scientific™ shakers.
Använd dessa Thermo Scientific™ Verktygsbrickor för Shaker-plattformar med 0,5 tum gummimattor.
Thermo Scientific™ verktygsbrickor för Shaker-plattformar har en 0,5-gummimatta för att passa individuella behov i laboratoriet. Kompatibel med Solaris Open Air, Solaris Temperaturkontrollerade bänkskakar och MaxQ6000 shakers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Utility Tray
Mått (L x B) 22.9 x 45.7 cm
Beskrivning Utility bricka för 9 x 18 tums bricka
För användning med (utrustning) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481