Läs mer
BIOTIX™ uTIP™ Icke-sterila universella pipetttoppar med låg retention med låg retention, standard
Produktkod. 30216548
Change view
Volym (metrisk):
250 μl
1000 μl
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
30216548 250 μl
30216561 1000 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30216548 Leverantör BIOTIX™ Leverantörsnummer 63300058
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utformad för FlexFit™ att minska nödvändig insticknings- och utkastningskraft med ≈70 % för att säkerställa en säker tätning. Icke-filterpipetttoppar för universella pipetter tillverkas med låg retention X-Resin™ vilket ger tätare CV värden.
  • Kompatibel med det bredaste utbudet av branschledande pipetter – Passar alla standardpipetter
  • Exakt och exakt kanal-kanal-dragning på flerkanalpipetter
  • Säker försegling på enkel- och flerkanalsmodeller
  • FlexFit™ Tätar på pipetten med mindre kraft, vilket minskar din utkastningskraft
  • FlexFit™ Teknologin har flexibel proximalända för att säkerställa säker tätning med 66–80 % mindre infästningskraft än konkurrenternas toppar
  • X-Resin™ maximerar din provutvinning genom att skapa en låg bindningsyta för DNA, proteiner och nanopartiklar – vilket resulterar i snävare CV värden
  • Blade™ Minskar risken för hängande droppbildning genom att optimera ytan vid den distala änden av spetsen – säkerställer en ren leverans av ditt prov, vilket ökar noggrannhet och precision
  • Certifierad fri från RNase, DNase, pyrogener och PCR-hämmare
  • Bättre reproducerbarhet
  • Certifikat
    ISO 9001
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning 250 μl, Racked
    Volym (metrisk) 250 μl
    Filtrerade Ej filtrerad
    Sterilitet Icke-steril
    Färg Klart
    Rack färg Grön
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Modell Universell
    Längd (metrisk) 59.54 mm
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Rena påståenden Återanvändbar som en 96-brunnsreservoar
    För användning med (applikation) Låg bindning för protein, DNA och nanopartiklar
    Formatera Gångjärnsställ
    Tipsstil Ergonomi
    Förpackning Racked
    Kvantitet 10 rack/pk
    Produkttyp Pipettspetsar
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (utrustning) Universell passform
    Graderad Ja
    Produktlinje uTip
    Material Polypropen
    Form Konisk
    Examen 10 μl, 50 μl, 100 μl, 200 μl