Läs mer
Novus Biologicals™ UTP18 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18344079 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18344079 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18344079 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00051096T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Mål UTP18
Synonym CGI-48, U3 small nucleolar RNA-associated protein 18 homolog, UTP18, small subunit (SSU) processome component, homolog (yeast), WD repeat domain 50, WD repeat-containing protein 50, WDR50
Gensymbol UTP18