missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
UTP18 Polyclonal specifically detects UTP18 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | UTP18 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulering | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | CGI-48, U3 small nucleolar RNA-associated protein 18 homolog, UTP18, small subunit (SSU) processome component, homolog (yeast), WD repeat domain 50, WD repeat-containing protein 50, WDR50 |
| Gensymboler | UTP18 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: HEDSGDSEVENEAKGNFPPQKKPVWVDEEDEDEEMVDMMNNRFRKDMMKNASESKLSKDNLKKRLKEEFQHAMGGVPAWAETTKRKT |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?