Läs mer
UV-320, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-11-14(20(4,5)6)18(24)17(12-13)23-21-15-9-7-8-10-16(15)22-23/h7-12,24H,1-6H3 |
| Formel vikt | 323.1998 |
| Procent renhet | >95% |