Läs mer
Grant Instruments™ UV-skåp
Produktkod. 13424356
Change view
Flödeshastighet:
7 m3 /h
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
13424356 7 m3 /h Varje
1 options
Produktkod. 13424356 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer UVTBAR EURO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33791.00 SEK
    29355.47 SEK / Paket med 1
    Save 4435.53 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
UVT-B-AR Economy bänkmodell för skydd mot kontaminering under en mängd olika DNA/RNA-procedurer, med dubbelt UV-lampskydd.
  • UV ytbestrålning– via en 25 W 254 nm öppen UV-lampa
  • Patenterad högintensiv UV-luftrenare med en kapacitet på – 25 m3/timme och kontinuerligt luftflöde, med ett UV-strålningsavstånd på 1 cm
  • UV-exponeringskontroll– 24 timmars digital timer
  • Inbyggt eluttag
  • UV-skydd - UV-skyddande film på glaspaneler
  • Bekväm, lättanvänd digital timer för exakt kontroll av UV- exponering
  • Vit lampa ger lokal belysning av arbetsplatsen för att optimera visuell kontroll under drift
  • Stötsäker glasfront, sidor i rostfritt stål, metallram och arbetsyta i rostfritt stål
  • Patenterad inbyggd UV-rengöringsrecirkulator som förhindrar oönskad kontaminering och skyddar användaren från direkt UV-ljus under användning
  • Den andra UV-lampan desinficerar arbetsområdet och inaktiverar DNA/RNA-fragment under 15–30 minuters exponering. Automatisk avstängning när dörren öppnas
  • Innehåller ett integrerat eluttag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp UV-skåp
Typ av belysning 1 öppen UV-lampa 25 W bakteriedödande, 254 nm, ozonfri, 1 UV-recirkulator, 25 W (effektivitet> 99 % per 1 cykel), 1 vit lampa
Material Rostfritt stål, Glas
Amperage 0,3 A
Djup (metriskt) 585 mm
Djup (metrisk) interiör 475 mm
Flödeshastighet 7 m3 /h
Höjd (metrisk) 555 mm
Inkluderar Bakteriedödande luftcirkulator med ett luftflöde på 25 m 3/h
Spänning 120/230 V
Bredd (metrisk) 690 mm
Bredd (metrisk) Interiör 650 mm
Frekvens 50/60 Hz