Läs mer
Vilber Lourmat™ UV-skåp utan lampa
Beskrivning
- Portabelt UV-rum 12 W
- För 1 CCM-platta 20 x 20 cm
- 2 x 6 W UV-rör
- Ljusridå, centralt siktsikte med UV-skydd och 2 uttag för 6-W-lampa
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | UV-skåp |
| Kvantitet | 1 Var |