Läs mer
Grant Instruments™ PCR UV-skåp
Produktkod. 11451048
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
11451048 230 V
1 options
Produktkod. 11451048 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer UVTSAR EURO
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
PCR UV-skåpsarbetsstation i rostfritt stål med stor kapacitet och extra utrymme för utrustning och tillbehör. Grant Instruments™ PCR UV-skåp är utrustade med en öppen UV-lampa installerad i den övre delen av huven.
  • UV-strålning från den dubbla 30 W 254 nm UV-lampan desinficerar effektivt arbetsområdets kammare och inaktiverar DNA- eller RNA-fragment under 15–30 minuters exponering
  • Bekväm, lätt att använda, 24 timmar. digital timer för exakt kontroll av UV-exponering.
  • En extra dagsljuslampa ger en ljus, tydlig arbetsyta.
  • Utrustad med en högeffektiv bakteriedödande UV-rengöringsrecirkulator, flödestyp (UV-lampa, dammfilter, fläkt) för konstant dekontaminering inuti skåpet under drift.
  • Recirkulationseffekten ökar den maximala tätheten av UV-ljus, vilket gör det tillräckligt effektivt för DNA- eller RNA-inaktivering.
  • Recirkulatorn behandlar 360 UV-skåpsvolymer per timme (25 m3/h) och skapar permanent aseptiska förhållanden i skåpet.
  • Tre interna eluttag.
  • Robust konstruktion med stor 1,2m x 0,52m arbetsyta för utrustning och bekvämt arbete.
  • UV-skydd från UV-skyddande film på glaspaneler.
  • Frontöppning med tre justerbara lägen för enkel åtkomst.
  • Automatisk avstängning av bestrålat UV-ljus när dörren öppnas.
  • Användning: dessa PCR UV-skåp är designade för rena användningar med DNA-prover och ger skydd mot kontaminering. De rekommenderas för användningar med farliga infektiösa och virala material samt för DNA/RNA-amplifiering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) Arbetsyta: 1200 x 520 mm
Mått (L x B x H) 585 x 1245 x 585 mm
Flödeshastighet 70 m 3/h
Spänning 230 V
Vikt (metrisk) 58 kg
Frekvens 50 Hz