Läs mer
Cytiva UV-cell
Produktkod. 15289784 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
U9-L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15289784 U9-L Varje
1 options
Produktkod. 15289784 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29011325
Beräknad leverans: 07-12-2026
För UV-LED-monitor U9-L
En 2 mm flödescell för UV-LED-monitor U9-L. Ingår medÅ KTA pure utrustad med U9-L. Kan användas som andra UV-monitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) U9-L
Inkluderar ÄKTA pure utrustad med U9-L. Kan användas som andra UV-monitor
Kvantitet 1 vardera