Läs mer
Benchmark Scientific™ UV-Clave Ultraviolet Chamber Endast för forskningsanvändning
Produktkod. 17974432
Change view
Kapacitet (metrisk):
1758 cu. cm
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17974432 1758 cu. cm
1 options
Produktkod. 17974432 Leverantör Benchmark Scientific™ Leverantörsnummer B1450E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7360.83 SEK
    5491.53 SEK / Paket med 1
    Save 1869.30 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kortvågigt UV-ljus är en effektiv metod för desinfektion av yt-DNA, RNA och mikroorganismer. Med UV-Clave-kammaren används högfokuserad UV-bestrålning för att desinficera verktyg, kärl och andra forskningsobjekt, vilket eliminerar upp till 99 % av ytkontaminationen.
  • Förbättrar kvaliteten på PCR-forskningen genom att minska potentiella föroreningar
  • Flera lampor och reflekterande kammarväggar ger äkta 360 grader° bestrålning
  • Proprietär UVC-transparent hylla, eliminerar risken för missad täckning (blinda fläckar)
  • Inaktiverar DNA, RNA, virus och bakterier på PCR-kärl
  • Justerbar cykel
  • Belysningen släcks sedan öppnas dörren för att skydda användarna
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1047 cu. i.
Kapacitet (metrisk) 1758 cu. cm
Djup (metrisk) kammare 25.6 cm
Diameter (engelska) kammare 8,5 tum
Depth (engelska) kammaren 10,1 tum.
Diameter (metrisk) kammare 21.6 cm
För användning med (applikation) Sterilisering av PCR-verktyg
Längd (engelska) 11,5 tum.
Längd (metrisk) 29.2 cm
Produkttyp UV-desinfektionsskåp
Vikt (engelska) 11 lb.
Visa Digital
Vikt (metrisk) 5 kg
Höjd (metrisk) kammare 31.8 cm
Höjd (engelska) kammare 12,2 tum
Inkluderar 2 trådhyllor i rostfritt stål, 1 UV-C transparent hylla
Spänning 230 V
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 21.6 x 25.6 x 31.8 cm