Läs mer
ERLAB UV-dekontaminering
Produktkod. 30484797 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Spänning:
0/1 V
Produktkod. Spänning
30484797 0/1 V
1 options
Produktkod. 30484797 Leverantör ERLAB Leverantörsnummer NORT000475
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Installerat i mikrobiologiska säkerhetsskåp ger en effektiv metod för att sterilisera arbetsytan
  • UV-dekontaminering använder bakteriedödande UV-C-ljus för att förstöra mikroorganismer på ytor i skåpet
  • Automatiskt eller manuellt styrd för tidsbegränsade dekontamineringscykler mellan arbetstillfällen
  • Främjar aseptiska tillstånd för känsliga mikrobiologiska eller cellodlingsapplikationer
  • Minskar behovet av starka kemiska desinfektionsmedel inne i arbetsplatsen
  • Integrerade säkerhetssensorer stänger av UV-ljus när bågen är öppen, vilket skyddar användarna från exponering
  • Rekommenderas för dagliga steriliseringsrutiner i biosäkerhetsmiljöer
  • UV-lampan är lätt att byta ut och ger konsekvent prestanda över tid
Specifications
Spänning 0/1 V