Beskrivning
- Monitor används som fristående detektor eller som en del av AKTAdesign system
- UNF 10-32 fingertäta kopplingar för kapillärslangar med 0,062 tum yttre diam.
- Tillverkad av PEEK PTFE, Ti-legering och glas
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | UV-flödescell |
| Beskrivning | Flödescelldesign med fiberoptik säkerställer högt signal-brusförhållande med minimal drift och brytningsindexeffekter |
| Material | PEEK, PTFE, Titanlegering, Glas |
| Banans längd | 2 mm |