Läs mer
Cytiva UV-flödescell
Product Code. 11350232 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Banans längd:
2 mm
10 mm
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Banans längd Unit Size
11350232 10 mm Varje
11340232 2 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11350232 Supplier Cytiva Supplier No. 18111111
I lager
Flödescelldesign med fiberoptik säkerställer högt signal-brusförhållande med minimal drift och brytningsindexeffekter.
  • Monitor används som fristående detektor eller som en del av AKTAdesign system
  • UNF 10-32 fingertäta kopplingar för kapillärslangar med 0,062 tum yttre diam.
  • Tillverkad av PEEK PTFE, Ti-legering och glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ UV-flödescell
Beskrivning Flödescelldesign med fiberoptik säkerställer högt signal-brusförhållande med minimal drift och brytningsindexeffekter
Material PEEK, PTFE, Titanlegering, Glas
Banans längd 10 mm