Läs mer
Cytiva UV-flödescell
Produktkod. p-8001365 Handla allt Cytiva Produkter
Banans längd:
2 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11350232
Brand: Cytiva 18111111
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flödescelldesign med fiberoptik säkerställer högt signal-brusförhållande med minimal drift och brytningsindexeffekter.
  • Monitor används som fristående detektor eller som en del av AKTAdesign system
  • UNF 10-32 fingertäta kopplingar för kapillärslangar med 0,062 tum yttre diam.
  • Tillverkad av PEEK PTFE, Ti-legering och glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ UV-flödescell
Beskrivning Flödescelldesign med fiberoptik säkerställer högt signal-brusförhållande med minimal drift och brytningsindexeffekter
Material PEEK, PTFE, Titanlegering, Glas
Banans längd 10 mm