Learn More
Cytiva UV-flödescellÅ KTApilot
Product Code. 11390192 Shop All Cytiva Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
För användning med (utrustning):
UVis-920
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 11390192
missing translation for 'mfr': Cytiva 11000850
Only null left
Add to basket
Add to basket
UV-flödescellÅ KTApilot kan även användas med spektrohotometer modell Uvis-920
Monitor UVis-920 är en högprecision, mångsidig, fristående UV-monitor. Användningen av olika filter gör att monitorn kan täcka våglängder från 200nm till 700nm, utan att byta lampa. Förmonterade filter med hållare placeras med en tryckknappsmekanism. Andra våglängder kan uppnås genom att använda ett lämpligt filter monterat i en tom filterhållare. Fiberoptiken, tillsammans med flödescellkonfigurationer, täcker ett brett flödesområde för en mängd olika applikationer samtidigt som den ger utmärkt flödescelltillgänglighet. Detta gör att kolonner kan placeras nära flödescellen, vilket minskar bandbreddningen och ger ett högt signal-brusförhållande. Denna funktion, tillsammans med ett lågt brus och en låg termisk drift, möjliggör en känslig, stabil och pålitlig UV/Vis-absorbansdetektering. UV-flödescellÅ KTApilot kan även användas med spektrohotometer modell Uvis-920.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) UVis-920
Typ UV Flow Cell ÄKTApilot
Inkluderar Optisk fiber
Kvantitet 1 vardera