Läs mer
Ratiolab™ Semi-Micro 1.6mL UV Cuvettes
Kapacitet (metrisk):
1,6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Applicable wavelength range of 220 to 900 nm
- Very low variation of extinction values
- Excellent optical transmission range
- Cavity-sorted production
- Path length of 10mm
- Outer dimensions of 12.5 x 12.5 x 45mm
- Supplied in practical styrofoam racks: 100 netidentical cuvettes in a styrofoam box with a resealable cover
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Semi-micro Cuvette |
| Disponibel | Single-use |
| Kapacitet (metrisk) | 1,6 ml |
| Material | Special Plastic |
| Inkluderar | Resealable Cover |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 220 to 900 nm |