Läs mer
Biochrom UV-kvalitet kiseldioxid standardkyvett med lock
Produktkod. 10417294
Kapacitet (metrisk):
200μ L
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
10 mL
Banans längd:
1 mm
5 mm
10 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10417294
Brand: Biochrom 80200258
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standard rektangulär cell med lock för synlig/UV-spektrofotometri. 10 mm invändig bredd.
  • Standard rektangulär cell med lock
  • 10 mm invändig bredd
  • Passar standard spektrofotometer cellhållare
  • För användning med Ultrospec 7000/8000/9000 och Ultrospec 2100 Pro
Specifikationer
Typ Standardkyvett
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Material UV-klassad kiseldioxid
Bredd (metrisk) Interiör 10 mm
Banans längd 10 mm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm
Form Rektangel