Läs mer
Biochrom UV-kvalitet kiseldioxid standardkyvett med lock
Produktkod. 11370132
Kapacitet (metrisk):
200μ L
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
10 mL
Banans längd:
1 mm
5 mm
10 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11370132
Brand: Biochrom 80200263
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standard rektangulär cell med lock för synlig/UV-spektrofotometri. 10 mm invändig bredd.
  • Standard rektangulär cell med lock
  • 10 mm invändig bredd
  • Passar standard spektrofotometer cellhållare
  • För användning med Ultrospec 7000/8000/9000 och Ultrospec 2100 Pro
Specifikationer
Typ Standardkyvett
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material UV-klassad kiseldioxid
Bredd (metrisk) Interiör 10 mm
Kvantitet 1 st
Banans längd 50 mm
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Dual Beam Ultrospec Spektrofotometrar
Bredd (metrisk) 52.5 mm
För användning med (applikation) Spektrofotometriska mätningar
Form Rektangel
Diameter (metrisk) 12 mm