Läs mer
Vilber Lourmat™ UV-lampa
Produktkod. 11870380
Change view
Ljusintensitet:
1350/1100 mW/cm2
1780 mW/cm2
2300 mW/cm2
700 mW/cm2
710 mW/cm2
Wattal:
6 W
30 W
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ljusintensitet Wattal
11870380 700 mW/cm2 6 W
11830430 710 mW/cm2 6 W
11796658 1350/1100 mW/cm2 30 W
11766668 1780 mW/cm2 30 W
11746668 2300 mW/cm2 30 W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11870380 Leverantör Vilber Lourmat™ Leverantörsnummer 311100631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6580.00 SEK
    4832.81 SEK / Paket med 1
    Save 1747.19 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Enkelvågig UV-lampa med filter som är en idealisk lösning för forskning och uppräkning av E. coli.
  • UV-lampa 6 W
  • Snabb visualisering av CCM-plattor som kräver UV-avslöjande
  • 3 fasta positioner 25, 30 och 37 °C
  • Justerbar upp till 60 ° °C
  • Med tank och ställ
  • Justering med potentiometer eller väljare
  • Finjustering ±1 °C
  • Utrustad med en plexiglastank och
Kombinerad rack för:
  • 30 hemolysrör 13 mm och 24 provrör 18 mm2 oberoende säkerhetsanordningar som stänger av tillförseln till Polystat:
  • flytande mot torrkörning
  • Överhettningssäkerhet med justerbar mekanisk termostat
  • För icke-brännbara vätskor och/eller obevakad drift dygnet runt
  • Observation
  • Trälampa
  • Komplett med tank, rörhållare (max 65 °C)
  • Forskning och uppräkning av E. coli
  • Undersökning och räkning av enterokocker
Specifikationer
Spänning 230 V
Wattal 6 W
Våglängd 365 nm
Djup (metriskt) 85 mm
Elektriska krav 6 W, 230 V, 50 Hz
Höjd (metrisk) 60 mm
Längd (metrisk) 276 mm
Ljusintensitet 700 mW/cm2
Förpackningsmängd 1 st.
Produkttyp UV-lampa
Frekvens 50 Hz