Läs mer
UVP Blak-Ray B-100-serien högintensiv UV-lampa
Produktkod. 10783622
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10783622
Brand: UVP 95012702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftfull lampa med lysande instrålning för optimal fluorescens. UVP™ Blak-Ray B-100-serien högintensiv UV-lampa är designad med cool touch-hölje.
  • Värmebeständig plast Cool-Touch™ hölje som tillåter användare att hantera lamphuvudet oavsett hur länge lampan har varit i drift
  • Robusta lampor kan placeras med framsidan nedåt på en arbetsyta utan att skada filtret
  • En 100W spotlampa är standard med alla modeller
  • Lamphuvudet kan rotera 360 grader när det är fäst på basen för handsfree-drift eller så kan lampan tas bort från basen
  • Inkluderar 20 fot (6,1 m) primära och sekundära sladdar
  • Används för en mängd olika ändamål, inklusive oförstörande testning och fluorescensinspektion
Specifikationer
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Modell B-100AP
Produkttyp UV-lampa