Läs mer
UVP UV-ljusomvandlarplattor
Produktkod. p-2621989
Change view
Filtreringsområde (engelska):
7,87 x 15,74 tum.
8,26 x 10,23 tum.
9,8 x 10,2 tum.
För användning med (applikation):
Konvertera 302nm UV till 460 till 470nm blått ljus
Konvertera 302nm UV till 480nm blått ljus
Konvertera 302nm UV till vitt ljus
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Filtreringsområde (engelska) För användning med (applikation) unitSize
11778261 8,26 x 10,23 tum. Konvertera 302nm UV till vitt ljus Varje
12893908 7,87 x 15,74 tum. Konvertera 302nm UV till vitt ljus Varje
12803918 9,8 x 10,2 tum. Konvertera 302nm UV till vitt ljus Varje
12813918 8,26 x 10,23 tum. Konvertera 302nm UV till 460 till 470nm blått ljus Varje
12833918 7,87 x 15,74 tum. Konvertera 302nm UV till 460 till 470nm blått ljus Varje
15739769 9,8 x 10,2 tum. Konvertera 302nm UV till 480nm blått ljus Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11778261 Leverantör UVP Leverantörsnummer 38019101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Maximera transilluminatorns kapacitet genom att använda en omvandlarplatta för att omvandla transilluminatorns 302nm UV-våglängd till olika våglängder för att visualisera en mängd olika geler. Placera den specialdesignade plattan på transilluminatorns filteryta.
  • Vitljusplattor omvandlar UV till vitt ljus för att titta på proteingeler, coomassieblåttfärgade eller silverfärgade media; Unikt fosforerad glasenhet (patentsökt) omvandlar UV-strålningen via en vit diffusor
  • Reptåligt glas är monterat i ett metallhölje för hållbarhet
  • Gummitätning hindrar plattan från att glida
  • Handtagen är placerade på två sidor av plattan för enkel hantering
  • Flera standardplåtstorlekar finns tillgängliga
  • Olika våglängder för geldokumentation, gelexcitation och gelavbildning
Specifikationer
Produkttyp Omvandlarplatta
För användning med (applikation) Konvertera 302nm UV till vitt ljus
Filtreringsområde (engelska) 8,26 x 10,23 tum.
Filtreringsområde (metrisk) 21 x 26 cm
Modell Omvandlarplattor för UV till vitt ljus