Läs mer
Cytiva UV-modul
Codice prodotto. 15279774 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
För användning med (utrustning):
ÄKTA Start
Dimensione della confezione:
Varje
Codice prodotto. För användning med (utrustning) Dimensione della confezione
15279774 ÄKTA Start Varje
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15279774 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29024018
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
För användning i proteinreningsapplikationer
De AKTA startproteinreningssystem är utrustat med en UV-monitor för att kontinuerligt mäta absorbansen av vätskan i UV-flödescellen vid en fast våglängd (280nm). UV-monitorn har en hållbar och pålitlig LED-teknik som är redo att användas utan någon uppvärmningstid. Dessutom genererar UV-monitorn ingen lokal uppvärmning av flödescellen, vilket gör den särskilt lämplig för värmekänsliga prover. Monitorn finns tillgänglig med en flödescell på 2 mm optisk väglängd och ger linjär absorbans upp till 1,5 AU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
För användning med (utrustning) ÄKTA Start
Kvantitet 1 vardera
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.