Beskrivning
- Bärande av säkerhetsutrustning enligt laboratorieföreskrifter rekommenderas
- Stora sköldmått: 14 B x 24 tum. H
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Syngene |
| För användning med (applikation) | UV-skydd |
| Produkttyp | Säkerhetssköld |
| För användning med (utrustning) | GBox Chemi XX6 och XX9 |
| Inkluderar | UV-säkerhetssköld, 24 tum hög |
| Storlek | Betydande |
| Spänning | 110/230 V |