Läs mer
Syngene™ UV säkerhetssköld
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7184514 Handla allt Syngene Produkter
Storlek:
Liten
Betydande
Produktkod. 16534351
Brand: Syngene™ UVSHIELDSMALL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetssköld designad för att erbjuda UV-skydd.
  • Bärande av säkerhetsutrustning enligt laboratorieföreskrifter rekommenderas
  • Liten sköld Mått: 14 B x 19 tum. H
Specifikationer
Produktlinje Syngene
För användning med (applikation) UV-skydd
För användning med (utrustning) GBox F3 och GBox Chemi XRQ
Inkluderar UV-säkerhetssköld, 19 tum hög
Storlek Liten
Spänning 110/230 V
Produkttyp Säkerhetssköld