Läs mer
Greiner Bio-One UV-Star™ 96-brunnars mikroplattor
Färg:
Svart
Beskrivning
- Belagd med μClear filma brunnens botten för att säkerställa låg bakgrund för mer exakta mätningar
- Innovativ formningsteknik eliminerar möjligheten att film lossnar
- Levereras utan lock
- Skorstensbrunnsdesign hjälper till att minska korskontaminering
- DNA-mätning vid 260/280nm
- Proteinmätning vid 280nm
Serviceplan
Nej
Garanti
Nej
Specifikationer
Specifikationer
| Breaapart | Nej |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | Innerpåsar med 10 |
| Bindningstyp | Icke bindande |
| Färg | Svart |
| Material | Cyclo olefin copolymer |
| Volym (metrisk) Tja | 25 till 340μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |