Läs mer
Greiner Bio-One UV-Star™ 96-brunnars UV-spektroskopimikroplatta
Produktkod. 10600942
Change view
Material:
Cyclo olefin copolymer
Well Design:
Skorsten
Produktkod. Material Well Design
10600942 Cyclo olefin copolymer Skorsten
1 options
Produktkod. 10600942 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 655801
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i UV-spektroskopi. Greiner Bio-One UV-Star™ 96-brunnars UV Spectroskopi Mikroplatta används för mätningar av proteinkoncentration vid 280nm.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen
  • Tillverkad enligt DIN ISO 9001-riktlinjer
  • Kan spåras tillbaka till produktion genom definierat batchnummersystem
  • Optiskt fönster ner till 230nm idealiskt för nukleinsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alphanumeric
Breaapart Nej
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning Innerpåsar med 10
Bindningstyp Icke bindande
Färg Klart
Produkttyp 96-brunnars mikroplatta
Material Cyclo olefin copolymer
Volym (metrisk) Tja 25 to 340 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) UV-spektroskopi
Kvantitet 40/Cs.
Well Design Skorsten
Mått (L x B x H) 127.8 x 85.5 x 11.5 mm