Läs mer
Greiner Bio-One UV-Star™ 96-brunnars UV-spektroskopimikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10781244
Change view
Material:
Cyclo olefin copolymer
Polystyren
Well Design:
Halva området
Skorsten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Well Design
10781244 Polystyren Halva området
10600942 Cyclo olefin copolymer Skorsten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10781244 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 675801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning i UV-spektroskopi. Greiner Bio-One UV-Star™ 96-brunnars UV Spectroskopi Mikroplatta används för mätningar av proteinkoncentration vid 280nm.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen
  • Tillverkad enligt DIN ISO 9001-riktlinjer
  • Kan spåras tillbaka till produktion genom definierat batchnummersystem
  • Optiskt fönster ner till 230nm idealiskt för nukleinsyra
Serviceplan
No
Garanti
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Nej
Formatera Half-Area
Array 8 x 12
Förpackning Innerpåsar med 10
Bindningstyp Icke bindande
Färg Klart
Produkttyp 96-brunnars mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 15 to 175 μL
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Total volym (metrisk) Tja 199 μL
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) UV-spektroskopi
Kvantitet 40/Cs.
Well Design Halva området
Mått (L x B x H) 127.8 x 85.5 x 11.5 mm