Läs mer
Fisherbrand™ UV-steriliseringsskåp med timer
Produktkod. 15592496
Change view
Inkluderar:
Bricka
Ingen bricka
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15592496 Bricka Varje
15562496 Ingen bricka Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15592496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22680.00 SEK
    19961.48 SEK / Paket med 1
    Save 2718.52 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Begränsar PCR-reaktionskontamination. Fisherbrand™ UV-steriliseringsskåp med timer ger ett bekvämt område för att upprätta PCR-reaktioner i en nukleinsyrafri miljö.
  • UV-ljuset i skåpen denaturerar nukleinsyror på 5–30 minuter, vilket gör dem olämpliga för amplifiering.
  • Innehåller säkerhetsfunktioner som förhindrar användaren från UV-exponering
  • UV-ljusen är timerstyrda
  • Säkerhetsbrytare på skåpdörrarna släcker UV-ljusen vid öppning.
  • Skyddar mot beta-strålning.
Specifikationer
Typ av belysning 4 UV-ljus, 1 vit
Djup (metriskt) 420 mm
Höjd (metrisk) 770 mm
Inkluderar Bricka
Wattal 5 x 15 W
Vikt (metrisk) 19 kg
Bredd (metrisk) 560 mm